3-Aminobenzoato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14448.09 A14448.18 A14448.22 A14448.30
A14448.09EA 46.9 EUR
A14448.09 A14448.18 A14448.22 A14448.30
3-Aminobenzoato de etilo 98%
3-Aminobenzoato de etilo
Purity: 98% CAS No.: 582-33-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5610 Melting Point: 27-30° Boiling Point: 294° Beilstein Reference: 1101967 MDL No.: MFCD00007794
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 294 °C
Pto. de fusión: 27…30 °C
Densidad: 1,106
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007794
Núm. CAS: 582-33-2
EINECS: 209-482-9