3-Aminobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-aminobenzoate
413950250 413950050
ACRO413950250EA 164 EUR
ACRO413950250 ACRO413950050
3-Aminobenzoato de metilo 98%
3-Aminobenzoato de metilo
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 120 °C (0,7 mmHg)
Pto. de fusión: 52…55 °C
Densidad: 1,232 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00017102
Núm. CAS: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)