3-Aminobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-aminobenzoate
A14766.06
A14766.14
A14766.22
AB114527.0100
AB114527.0025
A14766.06EA
55.9
EUR
A14766.06
A14766.14
A14766.22
ABCRAB114527.0100
ABCRAB114527.0025
3-Aminobenzoato de metilo ≥98%
3-Aminobenzoato de metilo
Purity: 98+%
CAS No.: 4518-10-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 49-53°
Beilstein Reference: 1101468
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. Ebullición: 120 °C (0,7 mmHg) Pto. de fusión: 49…53 °C Densidad: 1,232 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017102 Núm. CAS: 4518-10-9 EINECS: 224-842-5 |