Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Etoformo, 4-Aminobenzoato de etilo
150781000 150785000 150780025
ACRO150781000EA 37.8 EUR
ACRO150781000 ACRO150785000 ACRO150780025
Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato) 98%
Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato)
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Pto. Ebullición: 172 °C (17hPa)
Pto. de fusión: 89…92 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007892
Núm. CAS: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Índice Merck: 13,01087
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 92 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %