Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Etoformo, 4-Aminobenzoato de etilo
A12754.0B A12754.0I A12754.30
A12754.0BEA 170 EUR
A12754.0B A12754.0I A12754.30
Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato) 98%
Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato)
Purity: 98% CAS No.: 94-09-7 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 310° Beilstein Reference: 638434 Merck Reference: 14,1086 MDL No.: MFCD00007892
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Pto. Ebullición: 310 °C
Pto. de fusión: 88…92 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007892
Núm. CAS: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Índice Merck: 13,01087