Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato), white crystalline powder
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Etoformo, 4-Aminobenzoato de etilo
0215796790 0215796780
ICNA0215796790EA 569 EUR
ICNA0215796790 ICNA0215796780
Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato), white crystalline powder
Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato)
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Pto. Ebullición: 311
Pto. de fusión: 88…93 °C
Pto. de inflamación: 112
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007892
Núm. CAS: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Índice Merck: 13,01087