4-Aminobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-aminobenzoate
A11715.14 A11715.22 A11715.36
A11715.14EA 67.5 EUR
A11715.14 A11715.22 A11715.36
4-Aminobenzoato de metilo 98%
4-Aminobenzoato de metilo
Purity: 98% CAS No.: 619-45-4 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 775913
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Pto. Ebullición: 299 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 110…114 °C
Densidad: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007891
Núm. CAS: 619-45-4
EINECS: 210-598-7