N-Metilantranilato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl N-Methylanthranilate, Dimethyl anthranilate
B20233.18 B20233.30
B20233.18EA 52 EUR
B20233.18 B20233.30
N-Metilantranilato de metilo ≥98%
N-Metilantranilato de metilo
Purity: 98% CAS No.: 85-91-6 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 133°(271°F) Refractive Index: 1.5800 Melting Point: 17-19° Boiling Point: 256-258° Beilstein Reference: 607217 MDL No.: MFCD00017183
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. Ebullición: 256…258 °C
Pto. de fusión: 17…19 °C
Densidad: 1,130
Pto. de inflamación: 133 °C (271 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017183
Núm. CAS: 85-91-6
EINECS: 201-642-6