2-Nitrobenzoato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2-nitrobenzoate, 2-Nitrobenzoic acid ethyl ester
A19994.14
A19994.22
A19994.14EA
69.9
EUR
A19994.14
A19994.22
2-Nitrobenzoato de etilo ≥97%
2-Nitrobenzoato de etilo
Purity: 97%
CAS No.: 610-34-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 172-174°/18mm
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00014696
Formula:
C₉H₉NO₄ Pto. Ebullición: 172…174 °C (18 mmHg) Pto. de fusión: 26…30 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014696 Núm. CAS: 610-34-4 EINECS: 210-220-0 Índice Merck: 14,3832 |