3-Nitrobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Methyl 3-Nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid methyl ester
168440250 168441000 168445000
ACRO168440250EA 26.4 EUR
ACRO168440250 ACRO168441000 ACRO168445000
3-Nitrobenzoato de metilo 98%
3-Nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Pto. Ebullición: 279 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007250
Núm. CAS: 618-95-1
EINECS: 210-574-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %