3-Nitrobenzoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ethyl 3-nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid ethyl ester
A10626.14
A10626.22
A10626.14EA
51.8
EUR
A10626.14
A10626.22
3-Nitrobenzoato de etilo ≥98%
3-Nitrobenzoato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 618-98-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 297-298°
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00014702
Formula:
C₉H₉NO₄ MW: 195.17 g/mol Pto. Ebullición: 297…298 °C Pto. de fusión: 40…43 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014702 Núm. CAS: 618-98-4 EINECS: 210-574-6 |