4-Nitrobenzoato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
168421000 168425000
168421000.EA 75.4 EUR
168421000. 168425000.
4-Nitrobenzoato de etilo 99%
4-Nitrobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉NO₄
Pto. de fusión: 56…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007351
Núm. CAS: 99-77-4
EINECS: 202-786-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥98.5 %