4-Nitrobenzoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A13398.14
A13398.22
A13398.36
A13398.14EA
25.4
EUR
A13398.14
A13398.22
A13398.36
4-Nitrobenzoato de etilo ≥98%
4-Nitrobenzoato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 99-77-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 55-58°
Beilstein Reference: 1912879
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00007351
Formula:
C₉H₉NO₄ Pto. de fusión: 55…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007351 Núm. CAS: 99-77-4 EINECS: 202-786-2 Índice Merck: 14,3832 |