4-Etoxibenzoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 4-ethoxybenzoate, 4-Ethoxybenzoic acid ethyl ester
A15010.14
A15010.22
A15010.14EA
88
EUR
A15010.14
A15010.22
4-Etoxibenzoato de etilo ≥98%
4-Etoxibenzoato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 23676-09-7
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5180
Melting Point: 9°
Boiling Point: 145-150°/13mm
Beilstein Reference: 2692236
MDL No.: MFCD00009116
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194,23 g/mol Pto. Ebullición: 145…150 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 9 °C Densidad: 1,071 Pto. de inflamación: 137 °C (278 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009116 Núm. CAS: 23676-09-7 EINECS: 245-818-0 |