Etilo salicilato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxibenzoato de etilo
150490010 150492500 150490250
ACRO150490010EA 94.4 EUR
ACRO150490010 ACRO150492500 ACRO150490250
Etilo salicilato 99+%
Etilo salicilato
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 234 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2…3 °C
Densidad: 1,128 g/cm³
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002215
Núm. CAS: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Índice Merck: 13,03881
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (25/25°C) 1.126 to 1.13
Acid value ≤1 mg KOH/g