Etilo salicilato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxibenzoato de etilo
A10101.0E A10101.22 A10101.36
A10101.0EEA 169 EUR
A10101.0E A10101.22 A10101.36
Etilo salicilato ≥99%
Etilo salicilato
Purity: 99% CAS No.: 118-61-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5220 Melting Point: 1° Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 907659 Merck Reference: 14,3850 MDL No.: MFCD00002215
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 232 °C
Pto. de fusión: 1 °C
Densidad: 1,130
Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002215
Núm. CAS: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Índice Merck: 14,3850