Metilo salicilato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxibenzoato de metilo
220490010 220490050 220495000 220490025
ACRO220490010EA 117 EUR
ACRO220490010 ACRO220490050 ACRO220495000 ACRO220490025
Metilo salicilato 99%
Metilo salicilato
Formula: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 222 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 8…7 °C
Densidad: 1.1825 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002214
Núm. CAS: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Índice Merck: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d636eb895c055579d494c4b8ed1636c32f052dd7&vid=7f7da4bc95980831012b381705f4b5a3f4ab7003&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 1.180 to 1.186 g/ml
GC ≥98.5 %