Metilo salicilato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hidroxibenzoato de metilo
A10578.0E
A10578.30
A10578.36
A10578.0EEA
127
EUR
A10578.0E
A10578.30
A10578.36
Metilo salicilato ≥98%
Metilo salicilato
Purity: 98%
CAS No.: 119-36-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5360
Odour: Characteristic
Melting Point: -9°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 971516
Merck Reference: 14,6120
MDL No.: MFCD00002214
Formula:
2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃ Pto. Ebullición: 224 °C Pto. de fusión: –9 °C Densidad: 1,180 Pto. de inflamación: 99 °C (210 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002214 Núm. CAS: 119-36-8 EINECS: 204-317-7 Índice Merck: 14,6120 |