Metilo salicilato, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
76631-1ML-F 76631-5ML-F
76631-1ML-FEA 49.4 EUR
76631-1ML-F 76631-5ML-F
Metilo salicilato, Supelco®
Metilo salicilato
Formula: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Pto. Ebullición: 432 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 100…101 °C
Densidad: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002214
Núm. CAS: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Índice Merck: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c0f55c4fa148be5a24e67d720c70afd6188e55&vid=f0e08142a248049f2787cee081595ef3b709a252&prid=web&clid=SAPDAM