3-Hidroxibenzoato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxybenzoate
A15343.14 A15343.22 A15343.36
A15343.14EA 57.6 EUR
A15343.14 A15343.22 A15343.36
3-Hidroxibenzoato de etilo ≥99%
3-Hidroxibenzoato de etilo
Purity: 99% CAS No.: 7781-98-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 187-188°/31mm MDL No.: MFCD00002296
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 187…188 °C (31 mmHg)
Pto. de fusión: 72…76 °C
Densidad: 1.068 g/cm³ (131 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002296
Núm. CAS: 7781-98-8
EINECS: 231-951-1