3-Hidroxibenzoato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
352000250 352001000
ACRO352000250EA 62.2 EUR
ACRO352000250 ACRO352001000
3-Hidroxibenzoato de metilo 98%
3-Hidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 280…281 °C (709 mmHg)
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002295
Núm. CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %