3-Hidroxibenzoato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
A14425.14
A14425.22
A14425.36
A14425.14EA
58.4
EUR
A14425.14
A14425.22
A14425.36
3-Hidroxibenzoato de metilo ≥99%
3-Hidroxibenzoato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 19438-10-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 70-72°
Boiling Point: 280-281°/708mm
MDL No.: MFCD00002295
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 280…281 °C (708 mmHg) Pto. de fusión: 70…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002295 Núm. CAS: 19438-10-9 EINECS: 243-071-5 |