Butilo 4-hidroxibenzoato 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxibenzoato de butilo, Butilparabeno
403571000 403575000
ACRO403571000EA 62.4 EUR
ACRO403571000 ACRO403575000
Butilo 4-hidroxibenzoato 99+%
Butilo 4-hidroxibenzoato
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Pto. Ebullición: 156 °C (3,5 mmHg)
Pto. de fusión: 68…71 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016478
Núm. CAS: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Índice Merck: 13,01583
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %