Butilo 4-hidroxibenzoato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-Hidroxibenzoato de butilo, Butilparabeno
A14043.22
A14043.30
A14043.22EA
44.6
EUR
A14043.22
A14043.30
Butilo 4-hidroxibenzoato ≥99%
Butilo 4-hidroxibenzoato
Purity: 99+%
CAS No.: 94-26-8
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 1103741
Merck Reference: 14,1584
MDL No.: MFCD00016478
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194.23 g/mol Pto. Ebullición: 156…157 °C (3.5 mmHg) Pto. de fusión: 67…71 °C Densidad: 1.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016478 Núm. CAS: 94-26-8 EINECS: 202-318-7 Índice Merck: 13,01583 |