Metilo 4-hidroxibenzoato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxibenzoato de metilo, Metilparabeno
126961000 126965000 126960025 126960100
ACRO126961000EA 40.6 EUR
ACRO126961000 ACRO126965000 ACRO126960025 ACRO126960100
Metilo 4-hidroxibenzoato 99%
Metilo 4-hidroxibenzoato
Formula: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 298.6 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002352
Núm. CAS: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Índice Merck: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %