Metilo 4-hidroxibenzoato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hidroxibenzoato de metilo, Metilparabeno
A14289.0B
A14289.30
A14289.0I
A14289.0BEA
156
EUR
A14289.0B
A14289.30
A14289.0I
Metilo 4-hidroxibenzoato ≥99%
Metilo 4-hidroxibenzoato
Purity: 99%
CAS No.: 99-76-3
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
pH: 5.8
Melting Point: 125-128°
Boiling Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 509801
Merck Reference: 14,6107
MDL No.: MFCD00002352
Formula:
HOC₆H₄CO₂CH₃ MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: ∼280 °C (desc.) Pto. de fusión: 125…128 °C Densidad: 1.1208 g/cm³ (137 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002352 Núm. CAS: 99-76-3 EINECS: 202-785-7 Índice Merck: 13,06129 |