Metilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxibenzoato de metilo, Metilparabeno
H0216-25G H0216-500G
TCIAH0216-25GEA 16 EUR
TCIAH0216-25G TCIAH0216-500G
Metilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Metilo 4-hidroxibenzoato
Formula: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 280°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002352
Núm. CAS: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Índice Merck: 14,06107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22eedde41cc082d6247e560a68b6c6342ba8b124&vid=22eedde41cc082d6247e560a68b6c6342ba8b124&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency