Propilo 4-hidroxibenzoato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Propilparabeno, 4-Hidroxibenzoato de propilo
A10180.30
A10180.0B
A10180.0I
A10180.30EA
51.7
EUR
A10180.30
A10180.0B
A10180.0I
Propilo 4-hidroxibenzoato ≥99%
Propilo 4-hidroxibenzoato
Purity: 99+%
CAS No.: 94-13-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 95-99°
Beilstein Reference: 1103245
Merck Reference: 14,7866
MDL No.: MFCD00002354
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Pto. Ebullición: 292 Pto. de fusión: 95…99 °C Densidad: 1.28 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 180 °C (356 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002354 Núm. CAS: 94-13-3 EINECS: 202-307-7 Índice Merck: 13,07958 |