Metilo 4-hidroxibenzoato, sal sódica, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
1.06756.5000 1.06756.9024
1.06756.5000EA 1250 EUR
1.06756.5000 1.06756.9024
Metilo 4-hidroxibenzoato, sal sódica, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Metilo 4-hidroxibenzoato, sal sódica
Formula: C₈H₇NaO₃
Pto. de fusión: > 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016470
Núm. CAS: 5026-62-0
EINECS: 225-714-1