4-Propoxicarbonilfenóxido de sodio, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
1.07428.5000 1.07428.9029
1.07428.5000EA 871 EUR
1.07428.5000 1.07428.9029
4-Propoxicarbonilfenóxido de sodio, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
4-Propoxicarbonilfenóxido de sodio
Formula: C₁₀H₁₁NaO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016477
Núm. CAS: 35285-69-9
EINECS: 252-488-1