Bis(2-etilhexilo) ftlalato, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
80030-25ML 80030-5ML
80030-25MLEA 379 EUR
80030-25ML 80030-5ML
Bis(2-etilhexilo) ftlalato, Supelco®
Bis(2-etilhexilo) ftlalato
Formula: C₂₄H₃₈O₄
Pto. Ebullición: 386,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009493
Núm. CAS: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d3117a9798cd0d899362869d4cf84edb064ceb4&vid=bba6a5c18f4245a9ea293c227821f73936c14eef&prid=web&clid=SAPDAM