Dibutyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Peligro
Sinónimos: Dibutyl phthalate-[ring-²H₄]
CILDLM13670.1 CILDLM13670.25
PROOCILDLM13670.1EA 878 EUR
PROOCILDLM13670.1 PROOCILDLM13670.25
Dibutyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Dibutyl phthalate-[ring-D₄]
Formula: C₁₆H₁₈D₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 93952-11-5
UN: 3082
ADR: 9 III