Dietilo ftalato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 84-66-2
Molecular Formula: C12H14O4
Formula Weight: 222.24
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.5020
Melting Point: -64°
Boiling Point: 296-298°
Beilstein Reference: 1912500
Merck Reference: 14,7371
MDL No.: MFCD00009111
Formula:
C₁₂H₁₄O₄ Pto. Ebullición: 296…298 °C Pto. de fusión: –64 °C Densidad: 1,118 Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009111 Núm. CAS: 84-66-2 EINECS: 201-550-6 Índice Merck: 14,7371 |