Dietilo ftalato para síntesis
Proveedor: Merck
Sinónimos: Phthalic acid diethyl ester
8.22323.0100 8.22323.1000 8.22323.2500 8.22323.9025
8.22323.0100EA 23.8 EUR
8.22323.0100 8.22323.1000 8.22323.2500 8.22323.9025
Dietilo ftalato para síntesis
Dietilo ftalato
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 298 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 156 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009111
Núm. CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Índice Merck: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM