Ftalato de dimetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dimetilo ftalato
A14253.0E
A14253.30
A14253.36
A14253.0EEA
92.5
EUR
A14253.0E
A14253.30
A14253.36
Ftalato de dimetilo ≥99%
Ftalato de dimetilo
Purity: 99%
CAS No.: 131-11-3
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Flash Point: 146°(294°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.190
Refractive Index: 1.5150
Melting Point: ca 5°
Boiling Point: 283-284°
Beilstein Reference: 1911460
Merck Reference: 14,3255
MDL No.: MFCD00008425
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194.19 g/mol Pto. Ebullición: 283…284 °C Pto. de fusión: ∼ 5 °C Densidad: 1.190 Pto. de inflamación: 146 °C (294 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008425 Núm. CAS: 131-11-3 EINECS: 205-011-6 Índice Merck: 13,03281 |