Ftalato de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Dimetilo ftalato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00918.0100 8.00918.1000 8.00918.2500
8.00918.0100EA 39.6 EUR
8.00918.0100 8.00918.1000 8.00918.2500
Ftalato de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Pto. Ebullición: 283.7
Pto. de fusión: 6
Densidad: 1.192 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 146
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008425
Núm. CAS: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Índice Merck: 13,03281
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 194.18 g/mol
Boiling Point 283 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.008 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.5137 (25 °C, 589 nm)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 460 °C DIN 51794