Ftalato de dimetilo, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Dimetilo ftalato
M-Clarity™ quality level = MQ100
41320-1ML-F 41320-5ML-F
41320-1ML-FEA 48.6 EUR
41320-1ML-F 41320-5ML-F
Ftalato de dimetilo, Supelco®
Ftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Pto. Ebullición: 283.7
Pto. de fusión: 6
Densidad: 1.192 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 146
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008425
Núm. CAS: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Índice Merck: 13,03281
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe7d3514e30977250597e29f3071d256069bbc6&vid=ff78273bde9dfcf60c645420c85ba4b6e97bd8a8&prid=web&clid=SAPDAM