Ftalato de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dimetilo ftalato
P0302-25G P0302-500G
TCIAP0302-25GEA 16 EUR
TCIAP0302-25G TCIAP0302-500G
Ftalato de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Ftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 284°C
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 156°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008425
Núm. CAS: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Índice Merck: 14,03255
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5252432eb117f168062cb5e35ebec20f1ef7431&vid=a5252432eb117f168062cb5e35ebec20f1ef7431&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %