Tereftalato de dimetilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Terephthalic acid dimethyl ester
180580010 180580025 180580250 180585000
ACRO180580010EA 67.4 EUR
ACRO180580010 ACRO180580025 ACRO180580250 ACRO180585000
Tereftalato de dimetilo 99%
Tereftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Pto. Ebullición: 288
Pto. de fusión: 140…143 °C
Pto. de inflamación: 154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008440
Núm. CAS: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Índice Merck: 12,09306
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Flakes and/or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 143 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.03 mg KOH/g