Tereftalato de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08177.0100
8.08177.1000
8.08177.2500
8.08177.0100EA
34.1
EUR
8.08177.0100
8.08177.1000
8.08177.2500
Tereftalato de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tereftalato de dimetilo
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 288 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 139 °C Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 141 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008440 Núm. CAS: 120-61-6 EINECS: 204-411-8 Índice Merck: 12,09306 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 0.036 g/l (20 °C) |
Melting Point | 139 - 141 °C |
Molar Mass | 194.19 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 282 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 154 °C (External MSDS) |
Explosion Limit | 0.8 - 11.8 %(V) |
Density | 1.35 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 520 °C DIN 51794 |