Benzoato de potasio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11610.0B
A11610.30
A11610.0BEA
125
EUR
A11610.0B
A11610.30
Benzoato de potasio ≥99%
Benzoato de potasio
Purity: 99%
CAS No.: 582-25-2
Molecular Formula: C7H5KO2
Formula Weight: 160.22
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Beilstein Reference: 3719165
Merck Reference: 14,1091
MDL No.: MFCD00013061
Formula:
C₇H₅KO₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013061 Núm. CAS: 582-25-2 EINECS: 209-481-3 Índice Merck: 14,1091 |