Dibenzoato de cobalto
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
87380.09
87380.18
87380.09EA
49.9
EUR
87380.09
87380.18
Dibenzoato de cobalto
Dibenzoato de cobalto
CAS No.: 932-69-4
Molecular Formula: C14H10CoO4
Formula Weight: 301.16
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 114-116°
MDL No.: MFCD00050769
Formula:
C₁₄H₁₀CoO₄ Pto. de fusión: 114…116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00050769 Núm. CAS: 932-69-4 EINECS: 213-257-0 |