Ácido 5-metoxiantranilico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L10295.03 L10295.06
L10295.03EA 85.1 EUR
L10295.03 L10295.06
Ácido 5-metoxiantranilico ≥98%
Ácido 5-metoxiantranilico
Purity: 98+% CAS No.: 6705-03-9 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 150-152° Beilstein Reference: 777690
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016509
Núm. CAS: 6705-03-9