Ácido 4-amino-m-anísico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H28098.06
H28098.03
H28098.06EA
267
EUR
H28098.06
H28098.03
Ácido 4-amino-m-anísico 95%
Ácido 4-amino-m-anísico
Purity: 95%
CAS No.: 2486-69-3
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: 186-188°
MDL No.: MFCD00016539
Formula:
C₈H₉NO₃ Pto. de fusión: 186…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016539 Núm. CAS: 2486-69-3 |