Ácido 3-aminosalicílico, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Ácido 3-amino-2-hidroxibenzoico
0215476990 0215476980
ICNA0215476990EA 311 EUR
ICNA0215476990 ICNA0215476980
Ácido 3-aminosalicílico, en polvo
Ácido 3-aminosalicílico
Soluble in KOH, clear solution.
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Pto. Ebullición: 347
Pto. de fusión: 290
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010299
Núm. CAS: 570-23-0
EINECS: 209-328-0