Ácido 5-aminosalicílico
Proveedor: Cayman Chemical
70265-10
70265-25
70265-50
CAYM70265-10EA
24.2
EUR
CAYM70265-10
CAYM70265-25
CAYM70265-50
Ácido 5-aminosalicílico
Ácido 5-aminosalicílico
Formula:
C₇H₇NO₃ Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 280 °C Densidad: 1,568 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007877 Núm. CAS: 89-57-6 EINECS: 201-919-1 Índice Merck: 12,05964 |