Ácido N-fenilantranilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Phenylamino)benzoic acid, Fenamic acid
163000100 163001000 163005000
ACRO163000100EA 25.5 EUR
ACRO163000100 ACRO163001000 ACRO163005000
Ácido N-fenilantranilico 98%
Ácido N-fenilantranilico
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 182…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002421
Núm. CAS: 91-40-7
EINECS: 202-066-8
Índice Merck: 12,07427
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow-green to grey-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 187 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %