Ácido N-fenilantranilico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Phenylamino)benzoic acid, Fenamic acid
A14340.22
A14340.14
A14340.36
A14340.22EA
111
EUR
A14340.22
A14340.14
A14340.36
Ácido N-fenilantranilico ≥99%
Ácido N-fenilantranilico
Purity: 99%
CAS No.: 91-40-7
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Melting Point: 185-188°
Beilstein Reference: 1456607
Merck Reference: 14,7273
MDL No.: MFCD00002421
Formula:
C₁₃H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 185…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002421 Núm. CAS: 91-40-7 EINECS: 202-066-8 Índice Merck: 14,7273 |