Ácido N-fenilantranilico para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20979.0100EA 126 EUR
8.20979.0100 8.20979.9999
Ácido N-fenilantranilico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido N-fenilantranilico
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 182…185 °C
Número MDL: MFCD00002421
Núm. CAS: 91-40-7
EINECS: 202-066-8
Índice Merck: 12,07427

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 182 - 185 °C
Molar Mass 213.23 g/mol
Bulk Density 200 kg/m3

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR