Ácido 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08510.14
L08510.22
L08510.06
L08510.14EA
76.9
EUR
L08510.14
L08510.22
L08510.06
Ácido 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoico ≥98%
Ácido 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 4998-07-6
Molecular Formula: C9H9NO6
Formula Weight: 227.17
Melting Point: 192-195°
Beilstein Reference: 2123903
Formula:
C₉H₉NO₆ Pto. de fusión: 192…195 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014697 Núm. CAS: 4998-07-6 EINECS: 225-657-2 |